760811
Bis[2-(trimethylsilyl)ethyl] N,N-diisopropylphosphoramidite
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4517
P. eboll.
286.2-296.6 °C
Densità
0.8887 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)N(C(C)C)P(OCC[Si](C)(C)C)OCC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C16H40NO2PSi2/c1-15(2)17(16(3)4)20(18-11-13-21(5,6)7)19-12-14-22(8,9)10/h15-16H,11-14H2,1-10H3
UCVPTNNSVPPRRA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contenuto correlato
La piattaforma Catalexis aumenta le potenzialità della catalisi, ottimizzando digitalmente la scelta dei catalizzatori e consentendo di identificare i leganti fosfinici più efficaci per le reazioni di accoppiamento incrociato.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.