Documenti fondamentali
760250
Sigma-Aldrich
4H-Thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO2S
Peso molecolare:
167.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
201-205 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc2sccc2[nH]1
InChI
1S/C7H5NO2S/c9-7(10)5-3-6-4(8-5)1-2-11-6/h1-3,8H,(H,9,10)
PMHDSACGRKBACK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Megumi Iwasaki et al.
Biomedical chromatography : BMC, 30(3), 384-389 (2015-07-16)
Elution profiles of kynurenic acid (KYNA) and 7-chlorokynurenic acid (Cl-KYNA) were examined by high-performance liquid chromatography (HPLC) using a triazole-bonded stationary phase column (Cosmosil® HILIC) under isocratic elution of a mobile phase consisting of CH3 CN-aqueous 10 mm ammonium formate between