Documenti fondamentali
75986
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
Wacker Chemie AG, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Silane E3, TESCl, Triethylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.72
Beilstein:
1732860
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Wacker Chemie AG
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorotriethylsilane may be used to catalyze transesterification of triglycerides of natural refined sunflower oil with alcohols to synthesize fatty acid esters It may also be used as a silylating agent to synthesize triethylsilylated cellulose acetate.
Altre note
prices for bulk quantities on request
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Imidazolo puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
56750
Imidazolo
Synthesis, characterization, and gas permeation properties of the silyl derivatives of cellulose acetate.
Morita R, et al.
Journal of Membrane Science, 305(1-2), 136-145 (2007)
Sustainable formation of fatty acid alkyl esters by transesterification of triglycerides with chlorotrimethylsilane.
Salvini A
Royal Society of Chemistry Advances, 2(11), 4864-4868 (2012)