759406
Triethylene glycol dimethacrylate
99%, cross-linking reagent polymerization reactions, 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Triethylene glycol dimethacrylate, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 99%
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
n/D 1.4613
P. ebollizione
170-172 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
1.074 g/mL
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C14H22O6/c1-11(2)13(15)19-9-7-17-5-6-18-8-10-20-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
HWSSEYVMGDIFMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Used as a diluent comonomer in dimethacrylate based dental composites.
- Used as a branching agent in the atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene.
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
167 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)