Documenti fondamentali
757969
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Neopentylmagnesium chloride
Scegli un formato
50 ML
CHF 620.00
100 ML
CHF 1’030.00
CHF 620.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 620.00
100 ML
CHF 1’030.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 620.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solution
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.952 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent that is commonly used in carbon-carbon (C-C) bond forming reactions in organic synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)