Documenti
757373
Sigma-Aldrich
Ossido di tantalio V
tablet, deposition grade, 99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ossido di tantalio
About This Item
Formula condensata:
Ta2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
deposition grade
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
tablet
Densità
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Xu, L.; et al.
Green Chemistry, 10, 746-746 (2008)
Schmitt, K.; et al.
Sensors, 8, 711-711 (2008)
Kao, C.-H.; et al.
Applied Physics Letters, 96, 112901-112901 (2010)