Documenti fondamentali
757004
Sigma-Aldrich
7-Chloro-6-nitro-4(3H)quinazolinone
97%
Sinonimo/i:
7-Chloro-4-hydroxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
314-319 °C
Gruppo funzionale
chloro
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)NC=Nc2cc1Cl
InChI
1S/C8H4ClN3O3/c9-5-2-6-4(1-7(5)12(14)15)8(13)11-3-10-6/h1-3H,(H,10,11,13)
URDYTQYZXZKBQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)