Documenti fondamentali
756253
Sigma-Aldrich
16-Bromo-1-hexadecanol
Sinonimo/i:
1-Bromohexadecane-16-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H33BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
321.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Punto di fusione
45-52 °C
Stringa SMILE
OCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33BrO/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h18H,1-16H2
GOSQZSJMSMTIFI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3