Documenti fondamentali
755893
Sigma-Aldrich
D-Glucose-5,6-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C4H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1
WQZGKKKJIJFFOK-KMCBXZDSSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)