Documenti fondamentali
755389
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3FIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
44-48 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Fc1ncccc1I
InChI
1S/C5H3FIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H
WCDCAXVNBOLWNO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)