Documenti fondamentali
754838
Sigma-Aldrich
Palmitoleic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Sinonimo/i:
cis-9-Hexadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
95% (CP)
Stato
liquid
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
0.5 °C (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)