Documenti fondamentali
754137
Sigma-Aldrich
2-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H14N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
94-99 °C
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C1Nc2ccccc2NC1c3ccccc3
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-15-12-8-4-5-9-13(12)16-14/h1-9,14-16H,10H2
GMCNTPSVIZBYSH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)