Documenti fondamentali
301981
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.545 (lit.)
P. ebollizione
106-108 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCc2cnccc2C1
InChI
1S/C9H11N/c1-2-4-9-7-10-6-5-8(9)3-1/h5-7H,1-4H2
HTMGQIXFZMZZKD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Reduction of 5,6,7,8-tetrahydroisoquinoline with sodium in ethanol gives trans-decahydroquinolines. 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline is also referred as Bz-tetrahydroisoquinoline.
Applicazioni
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinoline was used in total synthesis of (±)-desoxycodeine-D. It was also used in the synthesis of 7,8-dihydroisoquinolin-5(6H)-one.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reduction of 5, 6, 7, 8-tetrahydroquinolines and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10-octahydroquinolines to trans-decahydroquinolines.
Vierhapper FW and Eliel EL.
The Journal of Organic Chemistry, 40(19), 2734-2742 (1975)
Total synthesis of (?)-desoxycodeine-d: a novel route to the morphine skeleton.
Liou J-P and Cheng C-Y.
Tetrahedron Letters, 41(6), 915-918 (2000)
A Convenient Synthesis 7, 8-Dihydroisoquinolin-5 (6H)-One.
Lardenois P, et al.
Synthetic Communications, 26(12), 2305-2308 (1996)
Preparation of cis-and trans-Decahydroisoquinolines and of Bz-Tetrahydroisoquinoline.
Witkop B.
Journal of the American Chemical Society, 70(8), 2617-2619 (1948)