752940
(Trimethylphosphoranylidene)acetonitrile solution
0.5 M in THF
Sinonimo/i:
CMMP, Cyanomethylenetrimethylphosphorane solution
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
Densità
0.896 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
nitrile
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CP(C)(C)=CC#N
InChI
1S/C5H10NP/c1-7(2,3)5-4-6/h5H,1-3H3
KJFJIEHJCVSAKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-5.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?