Documenti fondamentali
751383
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-4-nitrostilbene
97%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-[2-(4-nitrophenyl)ethenyl]benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
195-200 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\c2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C14H10BrNO2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(10-6-12)16(17)18/h1-10H/b2-1+
DFAOJKUHONBIMN-OWOJBTEDSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)