Key Documents
750255
Sigma-Aldrich
Potassium 4-dibenzothiophenetrifluoroborate
97%
Sinonimo/i:
Potassium 4-dibenzothienyltrifluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7BF3KS
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
289-294 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1cccc2c3ccccc3sc12
InChI
1S/C12H7BF3S.K/c14-13(15,16)10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)17-12(9)10;/h1-7H;/q-1;+1
XYTNZQSGZIYGCR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3