Documenti
750123
Sigma-Aldrich
Chloro[2-dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxybiphenyl)phosphine] gold(I)
97%
Sinonimo/i:
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-dimethoxybiphenyl gold(I) chloride, SPhos AuCl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H35AuClO2P
Numero CAS:
Peso molecolare:
642.95
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gold
reagent type: catalyst
Punto di fusione
263-266 °C
Stringa SMILE
Cl[Au].COc1cccc(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C26H35O2P.Au.ClH/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
PPKGSOIFMDZUMX-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3