Documenti fondamentali
749176
Sigma-Aldrich
1-Palmitoyl-2-stearoyl-rac-glycero-3-phosphocholine (trimethyl-d9)
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C42D9H75NO8P
Peso molecolare:
771.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+9
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])[N+](CCOP([O-])(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3/i3D3,4D3,5D3
PZNPLUBHRSSFHT-YJMGCJIZSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)