Documenti fondamentali
747890
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
97%
Sinonimo/i:
2-(Methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 2-Methylsulfanylpyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
94-97 °C
Gruppo funzionale
ester
thioether
Stringa SMILE
O=C(OC)C1=CN=C(SC)N=C1
InChI
1S/C7H8N2O2S/c1-11-6(10)5-3-8-7(12-2)9-4-5/h3-4H,1-2H3
PSYRMEZGAWNWHV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)