Documenti
747882
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylic acid, 4-Bromo-2,5-dimethyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
237-242 °C
Stringa SMILE
OC(C1=C(Br)C(C)=NN1C)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2/c1-3-4(7)5(6(10)11)9(2)8-3/h1-2H3,(H,10,11)
ZUEAEVZRYGUFPS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid (IUPAC name: methyl 4-bromo-2,5-dimethylpyrazole-3-carboxylate) is a pyrazole derivative. .
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3