Documenti fondamentali
746681
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
400 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinonimo/i:
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
Scegli un formato
25 ML
CHF 243.00
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 243.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 243.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
nanoparticles
suspension
Concentrazione
~1.9E+8 particles/mL
OD
1
Diametro
400 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.