Documenti fondamentali
746673
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
300 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Sinonimo/i:
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
Scegli un formato
25 ML
CHF 280.00
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 280.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
nanoparticles
suspension
Concentrazione
~4.5E+8 particles/mL
OD
1
Diametro
300 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.