746061
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone
97% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, Hu Reagent, 2-(Difluoromethylsulfonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H
Saggio
97% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
44-49 °C
Gruppo funzionale
fluoro
sulfone
Stringa SMILE
O=S(C1=CC=CC=N1)(C(F)F)=O
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
YRQNSTAWTLXCEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.