Documenti fondamentali
743852
Sigma-Aldrich
COware PTFE discs
for COware, screwable two-chamber glass sytem
About This Item
Codice UNSPSC:
12352000
NACRES:
NA.22
Stato
disc
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Citazione
SyTracks CO-Generator – J. Am. Chem. Soc. 2011133, 6061-6071.
Carbonylative Mizoroki-Heck – Org. Lett. 201113, 2444-2447.
Primary Amides – Org. Lett. 201113, 4454-4457.
Protected Acids – Org. Lett. 2012, 14, 284-287.
N-Acylation of Ureas – J. Org. Chem. 201277, 3793-3799.
Carbonylative a-Arylation – Angew. Chem. Int. Ed. 201251, 798-801. VIP
Protected 1,3-Ketoaldehydes – Org. Lett. 201214, 2536-2539.
Alkoxy Carbonylation (ArCl) – J. Org. Chem. 2012, 77, 5357-5363.
Double Carbonylation – J. Org. Chem. 2012, 77, 6155-6165.
[14C]-Carbon Monoxide – J. Label. Compd. Radiopharm 201255, 411-418.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.
Contenuto correlato
The Skrydstrup group has developed reagents and glassware for carrying out transition metal catalyzed carbonylations in a simple and safe manner.