Documenti fondamentali
743410
Sigma-Aldrich
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(4-Nitrophenyl)phenyliodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H9F3INO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
475.18
Beilstein:
10500170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 32.04-33.68% CHN
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-][N+](=O)c1ccc([I+]c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9INO2.CHF3O3S/c15-14(16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-9H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
OPSOSRFTIUMCJF-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)