Documenti fondamentali
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)ethyl]piperazine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-Dimethyl-1-piperazineethanamine, N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.26
Beilstein:
105841
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.479
Stringa SMILE
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)