Documenti fondamentali
743097
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)iodonium triflate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(p-F-Ph)2IOTf, Bis(4-fluorophenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8F5IO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
466.16
Beilstein:
10620586
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Composizione
carbon, 32.7-34.3% CHN
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Fc1ccc([I+]c2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2I.CHF3O3S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-8H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
HTFNIUDXMGKTQK-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Maart van Druenen et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(72), 17581-17587 (2020-10-03)
Black phosphorus (BP) has extraordinary properties, but its ambient instability remains a critical challenge. Functionalization has been employed to overcome the sensitivity of BP to ambient conditions while preserving its properties. Herein, a simultaneous exfoliation-functionalization process is reported that functionalizes