742805
Methanethiol
≥98.0%
Sinonimo/i:
Mercaptan C1, Methyl mercaptan
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.66 (vs air)
Tensione di vapore
1536 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
gas
Limite di esplosione
21.8 %
P. eboll.
6 °C (lit.)
Punto di fusione
−123 °C (lit.)
Stringa SMILE
CS
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3
LSDPWZHWYPCBBB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti consigliati
Regolatore
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup