Documenti fondamentali
741264
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2BF4KN2
Peso molecolare:
203.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
321-326 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)