740500
Chitosano
high purity, Mv 110,000-150,000
Sinonimo/i:
Chitina deacetilata, Poli(D-glucosamina)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
white mushroom
Grado
high purity
Stato
powder
PM
Mv 110,000-150,000
Composizione
Bacterial endotoxins, ≤10 EU/g
Beta-glucan, ≤5 % (w/w)
Chitosan, ≥93 % (w/w)
Proteins, ≤1 % (w/w)
Viscosità
5-200 mPa.s (1% solution in 1% HAc)
Solubilità
acetic acid: 1% (solution)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C56H103N9O39/c1-87-56(86)65-28-38(84)46(19(10-74)96-55(28)104-45-18(9-73)95-49(27(64)37(45)83)97-39-12(3-67)88-47(85)20(57)31(39)77)103-54-26(63)36(82)44(17(8-72)94-54)102-53-25(62)35(81)43(16(7-71)93-53)101-52-24(61)34(80)42(15(6-70)92-52)100-51-23(60)33(79)41(14(5-69)91-51)99-50-22(59)32(78)40(13(4-68)90-50)98-48-21(58)30(76)29(75)11(2-66)89-48/h11-55,66-85H,2-10,57-64H2,1H3,(H,65,86)/t11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48+,49+,50+,51+,52+,53+,54+,55+/m1/s1
FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Descrizione generale
The crystalline structure is in the α-form. The linkage between glucosamine units is β-(1,4).
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Proprietà fisiche
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?