Documenti
740241
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)-3-butene
97%
Sinonimo/i:
tert-Butyl but-3-enylcarbamate, Boc-4-amino-1-butene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Densità
0.929 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCCC=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-5-6-7-10-8(11)12-9(2,3)4/h5H,1,6-7H2,2-4H3,(H,10,11)
YWSXTMBDIBZHBB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Visita l’Archivio dei documenti
Betar M Gallant et al.
ACS nano, 9(5), 5143-5153 (2015-04-16)
The interfacial shear strength between Si microwires and a Nafion membrane has been tailored through surface functionalization of the Si. Acidic (-COOH-terminated) or basic (-NH2-terminated) surface-bound functionality was introduced by hydrosilylation reactions to probe the interactions between the functionalized Si