Documenti fondamentali
739758
Sigma-Aldrich
2-Iodo-3-methylpyridine
97%
Sinonimo/i:
2-Iodo-3-picoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.627
Densità
1.827 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1cccnc1I
InChI
1S/C6H6IN/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h2-4H,1H3
PTBOOHAPESUXGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)