Documenti fondamentali
739391
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Cl2F3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482
Densità
1.542 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)ncc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-2-12-5(8)1-3(4)6(9,10)11/h1-2H
GFTRYJQAASFSIB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)