739278
6,13-Bis((triethylsilyl)ethynyl)pentacene
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
TES pentacene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
261-266 °C
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=10−5 cm2/V·s)
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)C#Cc1c2cc3ccccc3cc2c(C#C[Si](CC)(CC)CC)c4cc5ccccc5cc14
InChI
1S/C38H42Si2/c1-7-39(8-2,9-3)23-21-33-35-25-29-17-13-15-19-31(29)27-37(35)34(22-24-40(10-4,11-5)12-6)38-28-32-20-16-14-18-30(32)26-36(33)38/h13-20,25-28H,7-12H2,1-6H3
WSBQAUOFFOKRMX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Organic materials in optoelectronic devices like LEDs and solar cells are of significant academic and commercial interest.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Solution-processed organic photovoltaic devices (OPVs) have emerged as a promising clean energy generating technology due to their ease of fabrication, potential to enable low-cost manufacturing via printing or coating techniques, and ability to be incorporated onto light weight, flexible substrates.
Contenuto correlato
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.
L’elettronica organica utilizza conduttori e semiconduttori organici per applicazioni nel settore del fotovoltaico organico, dei diodi organici a emissione luminosa e dei transistor organici a effetto di campo.