Key Documents
738972
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-5-bromo-6-chloropyridine, 5-Bromo-6-chloro-3-pyridinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrClN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
118-123 °C
Stringa SMILE
Nc1cnc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-1-3(8)2-9-5(4)7/h1-2H,8H2
ISKBXMMELYRESC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)