Documenti fondamentali
738174
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Sinonimo/i:
1-Bromomethyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BrFNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.577
Densità
1.689 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc(F)ccc1CBr
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10(11)12/h1-3H,4H2
NBRNHHKYVFAXCZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)