Documenti
738131
Sigma-Aldrich
Methyl trimethoxyacetate
96%
Sinonimo/i:
2,2,2-Trimethoxyacetic acid methyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.413
Densità
1.129 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COC(=O)C(OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H12O5/c1-8-5(7)6(9-2,10-3)11-4/h1-4H3
QTABOWCQAPYNPP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C