Documenti
737429
Sigma-Aldrich
5,5′-Diiodo-2,2′-bithiophene
>97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4I2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
>97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Stringa SMILE
Ic1ccc(s1)-c2ccc(I)s2
InChI
1S/C8H4I2S2/c9-7-3-1-5(11-7)6-2-4-8(10)12-6/h1-4H
QUQPGKLCKMUWCP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.