Documenti fondamentali
737224
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
2-Chloro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3ClF3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.55
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
25-30 °C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
TWABRHQBRWLSSE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)