Documenti
737011
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropyl-2-propynoic acid
95%
Sinonimo/i:
Cyclopropanepropiolic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
110.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
63-68 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C#CC1CC1
InChI
1S/C6H6O2/c7-6(8)4-3-5-1-2-5/h5H,1-2H2,(H,7,8)
IJODLTUIUAZITN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3