Documenti
736996
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H10ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
219-225 °C
Stringa SMILE
Cl.NCc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
HWHUNDJAGYQZHL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3