Documenti fondamentali
736708
Sigma-Aldrich
Ethyl-d5 methyl-d3 carbonate
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CD3CD2OCOOCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
97% (CP)
Stato
liquid
Spostamento di massa
M+8
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O3/c1-3-7-4(5)6-2/h3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2
JBTWLSYIZRCDFO-AUOAYUKBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
26.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)