736392
2-Chloro-5-methoxyaniline
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-m-anisidine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.588
Punto di fusione
23-27 °C
Densità
1.261 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(Cl)c(N)c1
InChI
1S/C7H8ClNO/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
GBOUQGUQUUPGLO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3