Documenti fondamentali
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
30-34 °C
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)