Documenti fondamentali
735590
Sigma-Aldrich
4-Bromopyridine-3-carbonitrile
95%
Sinonimo/i:
4-Bromo-3-cyanopyridine, 4-Bromonicotinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3BrN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
118-123 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccncc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-1-2-9-4-5(6)3-8/h1-2,4H
DMQBJRMKGVMOHX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)