Documenti
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
Sinonimo/i:
6-Amino-4-chloropyrimidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
214-219 °C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3