Documenti fondamentali
734608
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetrabromo-2,2′-bithiophene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H2Br4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
481.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
138-143 °C
Stringa SMILE
Brc1cc(Br)c(s1)-c2sc(Br)cc2Br
InChI
1S/C8H2Br4S2/c9-3-1-5(11)13-7(3)8-4(10)2-6(12)14-8/h1-2H
MOMHMPZSZNZLAK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.