Documenti
219347
Sigma-Aldrich
3′-Fluoroacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
81 °C/9 mmHg (lit.)
Densità
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bioreduction of 3′-fluoroacetophenone by cells of Aspergillus terreus in phosphate buffer solution-glycerol has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Improving the enantioselective bioreduction of aromatic ketones mediated by Aspergillus terreus and Rhizopus oryzae: the role of glycerol as a co-solvent.
Andrade LH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 20(13), 1521-1525 (2009)