Documenti
734349
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
contain inhibitor
Sinonimo/i:
Methyl 2-(hydroxymethyl)acrylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
contiene
~1% MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.456
Densità
1.129 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h6H,1,3H2,2H3
RFUCOAQWQVDBEU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C