Documenti fondamentali
732087
Sigma-Aldrich
4-Chloro-6-(methylamino)pyrimidine
97%
Sinonimo/i:
6-Chloro-N-methyl-4-pyrimidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6ClN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
138-142 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-2-4(6)8-3-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
WZVLJUBTIWFTIE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)